Merck
GF89223206
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
別名:
CU060500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 892-232-06
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)