Merck
GF91214423
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 1000 mm, wall thickness 2 mm
別名:
SI617550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 912-144-23
L
1000 mm
外径
40 mm
壁厚
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)