安全性情報
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
別名:
ET306300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 913-344-60
重量
100 g
natural
公称顆粒サイズ
2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GF91334460-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)