Merck
GF92900875
スカンジウム
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
別名:
SC006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sc
CAS番号:
分子量:
44.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 929-008-75
抵抗性
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
5 g
塊最大サイズ
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI Key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)