アッセイ
99%
フォーム
powder
自己発火温度
1400 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 938-253-22
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
重量
1000 g
部分最大サイズ
25 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF93825322-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック