アッセイ
99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 979-951-77
抵抗性
64.0 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI Key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF97995177-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)