Merck
KN8971200007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 51 μm
別名:
897120-0007
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897120-0007
パラメーター
200 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
7 in. × 13 μm × 51 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Attached polyethylene caps• OD 5 mm• Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)