About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FIO2
CAS番号:
分子量:
280.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
CC1=C(C(O)=O)C(I)=CC(F)=C1
InChI
1S/C8H6FIO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XPERIYDUXDEQLZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L511900-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)