Merck
M29959
Sigma-Aldrich
4-メチルベンゾフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
196.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
56.5-57 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • チョクラルスキー法による4-methylbenzophenone (4MB)の単結晶の成長と、その構造的、機械的、光学的特性解析:この研究では、4-methylbenzophenone結晶の成長の成功とその特性について考察し、材料科学における応用を進歩させています(Ramachandran et al., 2018)。
  • 光重合benzophenoneの合成と特性解析:ポリマーにおける低マイグレーション用途のための4-methylbenzophenone acrylateの合成について調べ、安全性の高い材料設計におけるその有用性を示唆しています(Tang et al., 2017)。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M29959-VAR:
M29959-250G:
M29959-50G:
M29959-10G:
M29959-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stanislav Gobec et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(23), 5170-5175 (2005-09-27)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like indomethacin, flufenamic acid, and related compounds have been recently identified as potent inhibitors of AKR1C3. We report that some other NSAIDs (diclofenac and naproxen) also inhibit AKR1C3, with the IC(50) values in the low micromolar