詳細
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
包装
pkg of 5 pieces
サイズ
20 mm × 20 mm
厚さ
475 μm
ポアサイズ
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
適合性
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Macro porous silicon is useful for applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores. Our macro porous silicon membranes are manufactured from single crystal n-doped silicon wafers and possess pore diameter between 1 to 8 μm. The standard deviation of pore diameter and interpore distance for these porous silicon membrane materials is less than 5 %. These macro porous silicon finds applications in filtration, as platforms for multi-functional flow-through sensors, as fuels cells electrodes or micro reactors etc. They can also be used as templates for the fabrication of micro scale composites, such as tubes or wires by electrochemical deposition or by using polymer melts. We suggest using vacuum tweezers on the front side or polymer tweezers on the side faces.
法的情報
Product of SmartMembranes-GmbH
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MP5475205-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)