Merck
N605
Sigma-Aldrich
2,6-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(SO3Na)2
CAS番号:
分子量:
332.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WZZLWPIYWZEJOX-UHFFFAOYSA-L
その他情報
残余物の無機塩
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N605-BULK:
N605-100G:
N605-5G:
N605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R M Wittich et al.
Applied and environmental microbiology, 54(7), 1842-1847 (1988-07-01)
A naphthalene-2,6-disulfonic acid (2,6NDS)-degrading Moraxella strain was isolated from an industrial sewage plant. This culture could also be adapted to naphthalene-1,6-disulfonic acid as growth substrate. Regioselective 1,2-dioxygenation effected desulfonation and catabolism to 5-sulfosalicylic acid (5SS), which also could be used