安全性情報
NCXAUNR4010S
Sigma-Aldrich
Gold Nanospheres
40 nm, for Conjugation, Bioready, Dried, NHS, Small Reaction Kit (with 10 Spin Filters), kit of 10 units
別名:
Gold Nanospheres
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
nanospheres
包装
kit of 10 units
粒径
40 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
"For updated SDS information please visit nanocomposix.com"
アプリケーション
Owing to their plasmonic properties nanoparticles of gold and silver find broad range of applications extending from diagnostics to molecular detection, photothermal and microwave-based therapies, and nanotoxicology. Colloidal silver nanoparticles also find applications in antimicrobial coatings, electronics and photovoltaics, and surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) whereas the colloidal gold nanoparticles find applications in lateral flow assays (immunochromatographic assays) and as TEM labels and size standards.
Our BioReady materials are engineered for reliable conjugation with antibodies, proteins, peptides, and other biomolecules and are ideal for lateral flow (immunochromatographic assays) and other diagnostics related applications.
The BioReady spherical gold nanoparticles with carboxyl surface can be used for robust covalent conjugation. This allows for greater stability, sensitivity, reproducibility, and control over particle antibody loading (often requires less antibody compared to passive adsorption). Our covalently-bound streptavidin conjugated gold nanoparticles allow easy binding with biotin.
The BioReady conjugation kits contain dried gold nanoparticles with NHS-activated carboxyl surface. With pre-functionalized nanoparticles with EDC/NHS surface, these are well suited for rapid antibody screening.
The small reaction NHS kits contain 50 μL of 20 OD gold in each unit whereas the large reaction kits contain 500 μL of 20 OD gold in each unit.
保管および安定性
Carboxyl and Streptavidin: DO NOT FREEZE. Store at 2-8C when not in use to maximize shelf life. Nanomaterials can be sensitive to high and low pH conditions and high salt concentrations. Use caution when changing environmental conditions as particles may aggregate.
NHS Dried material: Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. Note: NHS material is shipped ambient but should be placed in the freezer upon arrival. Sonicate to resuspend. Store additional kit components according to their labels.
法的情報
Product of nanoComposix, Inc.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dr.FernandesとDr. Baptistaが、金ナノ粒子の合成・修飾と分子診断における利用を紹介し、主にラテラルフローアッセイについて説明します。さらに、この材料に関する規制と規格、展望と課題について考察します。
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
関連コンテンツ
抗体に含まれるフリーのアミノ基と金ナノ粒子表面上のカルボン酸とのアミド結合によって抗体を共有結合させる方法について解説しました。