フォーム
nanocubes
濃度
1 mg/mL in ethanol
粒径
100 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
金と銀のナノ粒子には、そのプラズモン特性により、診断から分子検出、光熱およびマイクロ波ベースの治療、およびナノ毒性に至るまで幅広い用途があります。 コロイド状銀ナノ粒子には、抗菌コーティング、エレクトロニクス、太陽光発電、および表面増強ラマン分光法(SERS)にも用途があります。一方、コロイド状金ナノ粒子には、ラテラルフローアッセイ(免疫クロマトグラフィーアッセイ)での用途や、TEM標識およびサイズ標準としての用途があります。
弊社の高品質の銀ナノキューブは均一な平坦面をもたらすため、センサーやイメージング用途に役立ちます。これらのナノキューブは狭いサイズ分布を有し、可視および近赤外領域に複数のプラズモンモードを持つ表面プラズモン共鳴(SPR)を示します。これらのナノキューブの独特の形態と均質性は、以下の使用に最適です:表面増強ラマン散乱(SERS)、プラズモンベースの触媒作用、センサー、太陽光発電、およびその他のエネルギー収集装置。
弊社の高品質の銀ナノキューブは均一な平坦面をもたらすため、センサーやイメージング用途に役立ちます。これらのナノキューブは狭いサイズ分布を有し、可視および近赤外領域に複数のプラズモンモードを持つ表面プラズモン共鳴(SPR)を示します。これらのナノキューブの独特の形態と均質性は、以下の使用に最適です:表面増強ラマン散乱(SERS)、プラズモンベースの触媒作用、センサー、太陽光発電、およびその他のエネルギー収集装置。
銀ナノキューブ[100nm、NanoXact、1mg/mLエタノール中溶液、PVP 55kDa(ポリマー)]は、表面増強ラマン散乱(SERS)基板、MoS2光検出器、発光ダイオード(LED)、および局在表面プラズモン共鳴(LSPR)などのさまざまな用途に使用できる可能性があります。
保管および安定性
冷凍しないでください。 保管寿命を最大化するために、使用しないときは2~8°Cで遮光して保管してください。 ナノ材料は、高いpHと低いpH条件および高塩濃度に影響される傾向があります。 粒子が凝集することがあるため、環境条件を変更するときは注意してください。
法的情報
Product of nanoComposix, Inc.の製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NCXSCPH100-5ML:4548173358574
NCXSCPH100-10ML:4548173358550
NCXSCPH100-1ML:4548173358567
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Tailoring of Silver Nanocubes with Optimized Localized Surface Plasmon in a Gap Mode for a Flexible MoS2 Photodetector
Advances in Functional Materials, 29(26), 1900541-1900541 (2019)
Synthesis of silver nanocubes as a SERS substrate for the determination of pesticide paraoxon and thiram
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 121, 63-69 (2014)
High-performance solution-processed white organic light-emitting diodes based on silica-coated silver nanocubes
Optics Letters, 44(4), 983-986 (2019)
Localized surface plasmon resonance spectroscopy of single silver nanocubes
Nano Letters, 5(10), 2034-2038 (2005)