Merck
PL800GN-8-6
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 6 in. ports)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
neoprene
サイズ
8 (for 6 in. ports)
特徴
reusable
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
Plas-Labs 800GN-8-6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)