About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H42N2O11
CAS番号:
分子量:
534.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O
InChI
1S/C24H42N2O11/c1-30-8-9-32-12-13-34-16-17-36-20-21-37-19-18-35-15-14-33-11-10-31-7-5-25-22(27)4-6-26-23(28)2-3-24(26)29/h2-3H,4-21H2,1H3,(H,25,27)
InChI Key
DYKKRMSENAYADQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
The m-dPEG®8-MAL provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®8-MAL reacts with free sulfhydryls in a rapid, highly specific reaction in aqueous media at pH 6.5-7.5.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)