ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A464250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)