ジョイント
male joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A702440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)