Merck
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
別名:
Synthware 961922, glass vacuum adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A961922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)