Merck
SYNC101922
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 120 mm
別名:
Synthware C101922, distilling column, fractional column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C101922
L
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)