Merck
SYNC398020C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
別名:
Synthware C398020C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C398020C
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
73.0 mm × 203 mm
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)