Merck
SYNF214000
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F214000, 4-neck reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F214000
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With identical vertical side joints.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)