Merck
SYNF41611L
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F41611L, 2-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F41611L
キャパシティ
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)