物質
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F42441L
キャパシティ
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)