メーカー/製品名
Synthware F806150
キャパシティ
150 mL
150 mL
プレート直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)