Merck
SYNS580008
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-8 mm
別名:
Synthware S580008
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S580008
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)