Merck
T32654
Sigma-Aldrich
2-チオフェンメタノール
98%
別名:
2-チエニルカルビノール, 2-ヒドロキシメチルチオフェン, テニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6OS
CAS番号:
分子量:
114.17
Beilstein:
383595
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
密度
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI Key
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T32654-VAR:
T32654-BULK:
T32654-25G:
T32654-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1628, 461475-461475 (2020-08-22)
For successful profiling of aroma carriers in food samples, a highly efficient extraction method is mandatory. A two-step stir bar sorptive extraction (SBSE) approach, namely fractionated SBSE (Fr-SBSE), was developed to improve both the organoleptic and the chemical identification of