Merck
T87807
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリス(ヒドロキシメチル)エタン
≥98%
別名:
2-ヒドロキシメチル-2-メチル-1,3-プロパンジオール, トリメチロールエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
1304452
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h6-8H,2-4H2,1H3
InChI Key
QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,1,1-Tris(ヒドロキシメチル)エタンは、以下を合成するための反応物質として使用できます:
  • 脂肪族ジカルボン酸のジメチルエステルとの重縮合反応による超分岐ポリエステル。
  • 長鎖α-ブロモ脂肪酸との反応による三量体アニオン界面活性剤。
以下において三座O-供与体配位子としても使用できます:
  • ヨウ化アリールとアミド、チオール、フェノールとの銅触媒クロスカップリング反応により、C−N、C−SおよびC−O結合が形成され、対応する生成物を調製できます。
  • 銅触媒を用いたヨウ化アリールによるアザヘテロ環のN-アリール化。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T87807-2KG:
T87807-25G:
T87807-500G:
T87807-12KG:
T87807-BULK:
T87807-VAR:
T87807-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Efficient CuI-Catalyzed N-Arylation of Azaheterocycles with Aryl Iodides Using 1, 1, 1-Tris (Hydroxymethyl) ethane as a Tridentate O-Donor Ligand: A Shorter Route to Toloxatone and Formal Synthesis of Linezolid
Chen H-H, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 57(1), 14-18 (2010)
Synthesis and surface-active properties of a homologous series of star-like triple-chain anionic surfactants derived from 1, 1, 1-tris (hydroxymethyl) ethane
Li Xu, et al.
Journal of Surfactants and Detergents, 19(1), 129-135 (2016)
Eunmi Hong et al.
International journal of pharmaceutics, 574, 118893-118893 (2019-11-26)
Combination therapy, a treatment regimen that combines more than two therapeutic agents to diseased tissues has recently gained increasing attentions in anticancer therapy. As cancer cells are more vulnerable to oxidative stress and heat compared to normal cells, we developed
1, 1, 1-Tris (hydroxymethyl) ethane as a new, efficient, and versatile tripod ligand for copper-catalyzed cross-coupling reactions of aryl iodides with amides, thiols, and phenols
Chen Y-J and Chen H-H
Organic Letters, 8(24), 5609-5612 (2006)
Yanliang Dong et al.
Journal of materials chemistry. B, 9(2), 357-365 (2020-11-28)
Bacterial infection is a serious clinical threat. The misuse of antibiotics has already resulted in the emergence of antibiotic-resistant strains of pathogenic bacteria. Efficient membrane-destructive antibacterial agents are considered as an alternative, promising solution against bacterial infection. Herein, we prepared