Merck
W393011
Sigma-Aldrich
2-ヘキセニル 3-メチルブタノアート
≥95%, FG
別名:
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3930
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.399
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; grape; green; waxy; pear
SMILES記法
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
InChI Key
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W393011-BULK:
W393011-5KG:
W393011-1KG:
W393011-SAMPLE:
W393011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)