Merck
W512206
Sigma-Aldrich
フタル酸ジエチル
≥99%
別名:
アノゾール, ベンゼン-1,2-ジカルボン酸ジエチル, DEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
1912500
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
7.66 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸ジエチルは、一般に香料および化粧品成分の媒体として使用されます。米品種およびスターフルーツに含まれる揮発性化合物の1つです。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W512206-25KG:
W512206-VAR:
W512206-BULK:
W512206-SAMPLE:
W512206-10KG:
W512206-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile profiles of aromatic and non-aromatic rice cultivars using SPME/GC-MS
Bryant RJ and McClung AM.
Food Chemistry, 124(2), 501-513 (2011)
Volatile components of starfruit
MacLeod G and Ames JM
Phytochemistry, 29(1), 165-172 (1990)
Raphael J Witorsch et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 3, 1-30 (2010-10-12)
This article reviews laboratory and epidemiological research into the endocrine disruptive effects of components of personal care products, namely, phthalate esters, parabens, ultraviolet (UV) filters, polycyclic musks, and antimicrobials. High doses of phthalates in utero can produce “phthalate syndrome,” demasculinizing
Kashappa-Goud H Desai et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 165(1), 62-74 (2012-10-30)
Herein, we describe the detailed development of a simple and effective method to microencapsulate vaccine antigens in poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) by simple mixing of preformed active self-microencapsulating (SM) PLGA microspheres in a low concentration aqueous antigen solution at modest temperature
A M Api
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 39(2), 97-108 (2001-03-27)
Diethyl phthalate (DEP; CAS No. 84-66-2) has many industrial uses, as a solvent and vehicle for fragrance and cosmetic ingredients and subsequent skin contact. This review focuses on its safety in use as a solvent and vehicle for fragrance and