Merck
WHAWB100088
Qiagen Cutting Mat
size , L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm), pkg of 1 ea
別名:
Cutting Mat 2.5" x 3.0" (1), Whatman FTA, cutting mat, harris punch, micro punch, whatman punch
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Qiagen WB100088
サイズ
, L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch. The matt is designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol.
その他情報
Field of Use : For internal research use only
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)