Merck
Z100609
Sigma-Aldrich
単球型ボールチューブ
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)