物質
borosilicate glass
wide-mouth
ジョイント
Joints neck (70)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径
7.0 cm
キャパシティ
350 mL
Depth × Overall H
12.5 cm × 15.7 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック