Merck
Z131288
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
別名:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
ジョイント
joint threaded neck24mm
無菌性
non-sterile
特徴
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Nalgene® 4000-0500
容積測定範囲
500 mL, accuracy: 0.40 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重量測定法によりTC/TDを20°Cで個々に較正し、恒久的な色付き目盛り線を付けました。ASTM E288とISO規格384のクラスB精度要件を満たします。読み取りを難しくするメニスカスはありません。楕円形のマーキング領域ライナーのないPPスクリュー栓漏れがなくオートクレーブ可能
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)