Merck
Z131334
Nalgene® polypropylene copolymer Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
ジョイント
Joints stopper (3)
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
without cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4102-0125
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable,
その他情報
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)