Merck
Z136131
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 10 L (10.6 qt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Bel-Art
H × 内径
12 in. × 9 5/8 in.
キャパシティ
10 L (10.6 qt)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)