Merck
Z147966
Sigma-Aldrich
Aldrich® quick-distillation and sample collection tube
joint: ST/NS 35/45, thermometer joint: 10/18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: 10/18
joint: ST/NS35/45
詳細
<ST/>35/45ジョイント、<ST/>10/18温度計ジョイント。少量のサンプル蒸留用。浸漬長50 mmの温度計をお勧めします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)