Merck
Z155993
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Polarware 1520
L × W × H
21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステンレス鋼製乾燥トレイは高さが低く、ガラス製より軽量です。様々なサイズをご用意しております。壊れないステンレス鋼材料はサンプルを素早く冷却・加熱します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)