メーカー/製品名
Bel-Art H42053-0001
H × W × D
10 in. × 10 in. × 10 in.
ドア開口部W × H
9 in. × 8 in.
詳細
サイエンスウェアの積み重ね可能なデシケーターは、ロールラッチによりぴったりと閉じた状態を保つことができます。ドアは、下方に回転させて開ける方式で、キャビネットの下に収納できます。ガスケットにより密閉されています。シリカゲルを入れるための小型トレイと通気孔の付いた成形品の棚板2枚が付いています。透明なポリスチレン製ですが、スモークがかかっていますので、光感受性の高い物質の保護にも役立ちます。5個まで積み重ねることができます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック