Merck
Z178187
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 30 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14694-0000
L
38.1 mm
キャパシティ
30 mL
直径
54.0 mm
ステム外径
14.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)