Merck
Z188956
キムワイプ®使い捨てワイパー
L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in.
別名:
cleaning wipes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 280 wipes
メーカー/製品名
Kimberly Clark 34155
L × W
4 1/2 in. × 8 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キムワイプ®使い捨てワイパーは、ラボ・研究用レンズ・診療所の表面・部品・器具の清掃に適しています。液体、塵埃および微粒子を効率的に除去し、有効な清浄度を保証します。
アプリケーション
キムワイプ® 使い捨てワイパーは、次の用途で使用されています:
  • ビブラトームプラットフォームに配置するために組織塊を軽くたたいて水分を除去するため
  • 細胞培養に使用する前にガラスボトムディッシュをふき取り消毒するため
  • 層流キャビネットに Rnase フリーの使い捨て鉗子を置くための無菌プラットフォームとして
  • 上清をデカントした後、チューブの内側表面に残った HBSS を拭き取るため
  • 過剰なリン酸緩衝生理食塩水(PBS)を除去し、実験中に幼虫の取り扱いを容易にするための吸収材として。
  • 超臨界流体抽出およびガスクロマトグラフィーによる粉砕クミン中の揮発性油のサンプル調製・抽出工程中に使用し、粉砕クミン、Celite 545 および内標準溶液を入れた抽出シンブルを確実にコンパクトに充てんするため。
  • 飲用水媒介性 Cryptosporidium および Giardia 種を検出するための染色・検査プロセスにおける器具および表面洗浄のための modified EPA Method 1623 において。
特徴および利点
  • 1度に1枚ずつ取り出せることで無駄を最小限に抑えた、重要な作業のための繊細・精密な拭き取り。
  • ガラス器具や表面がデリケートなその他の装置などの拭き取りに最適。
  • 微細な紙くずや静電気放電を減少させる帯電防止取り出しシステムを装備。
法的情報
Kimwipes is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alicia Lane et al.
STAR protocols, 3(2), 101334-101334 (2022-05-03)
This protocol describes how inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) can quantify metals, sulfur, and phosphorus present in biological specimens. The high sensitivity of ICP-MS enables detection of these elements at very low concentrations, and absolute quantification is achieved with
D L Heikes et al.
Journal of AOAC International, 84(4), 1130-1134 (2001-08-15)
Ground cumin is used as a flavoring agent in a number of ethnic cuisines. The chemical entities, which primarily establish its characteristically pungent flavor, are found in the volatile oil of cumin. Fixed oils and carbohydrates tend to round out
A modified EPA Method 1623 that uses tangential flow hollow-fiber ultrafiltration and heat dissociation steps to detect waterborne Cryptosporidium and Giardia spp
Eric R Rhodes , et al.
Journal of Visualized Experiments, 9:(65) (2012)
Hugo Lee et al.
STAR protocols, 1(3), 100144-100144 (2020-12-31)
Pancreatic islets consist of several cell types, including alpha, beta, delta, epsilon, and PP cells. Due to cellular heterogeneity, it is challenging to interpret whole-islet transcriptome data. Single-cell transcriptomics offers a powerful method for investigating gene expression at the single-cell
資料
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.