Merck
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
cross PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37144-0112
L
38.1 mm
直径
15.8 mm
サイズ
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法的情報
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)