Merck
Z190284
Arrow electric lab stirrer
speed 0-6000 rpm, direct, output0.10 hp
別名:
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.72
AC/DC入力
115 V
115 V
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Arrow Engineering 6000
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-6000 rpm speed
出力
0.10 hp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
品質
注:アローラボスターラーはCSA22.2に準拠しますが、認証されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)