ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3箇所のトラップにより、発泡やバンピングによるキャリーオーバを大きく減らすことができます。このアダプターの底部に戻し穴があり、上ろうとする物質を下に戻すことができます。
アプリケーション
Aldrich antisplash splash-guard adapter with return hole may be used between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into the condenser in case of "bumping". A drain hole at the base of the inner tube allows solvent to drain back into the evaporation flask.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)