ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Cowie 010.124
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固体PTFEから機械加工で製造され、台形シールで280°Cまで中~高真空性能を発揮します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)joint: ST/NS24/40
Cowie 010.124
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)