Merck
Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
別名:
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.43
特徴
fits flask 1,000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 650806
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2ピースの黒色陽極酸化アルミクランプには3つの蝶ナットが付いており、Ace反応フラスコが確実に頭部にあるようになっています。クランプはPyrex反応ケトルにもフィットします。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)