Merck
Z225614
Stainless steel forceps
Specimen, L 10 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with serrated tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Bayonet鉗子 stainless steel
F2394
Bayonet鉗子
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
ピンセット Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T5790
ピンセット