物質
borosilicate glass 3.3
特徴
graduations
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
H × 外径
270 mm × 170 mm
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
特徴および利点
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)