Merck
Z232831
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 500 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
ジョイント
Joints neck (34)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212164404
利用可能性
not available in USA and Canada
H
177 mm
キャパシティ
500 mL
フラスコ外径
105 mm
ネック外径
34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)