物質
oblong
polystyrene
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × H
86 mm × 128 mm × 25 mm
ディッシュL × W
128 mm × 86 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
液体の分注や注ぎを容易にするよう設計された秤量皿です。滑らかで均一な壁、平底で、200°F(93°C)まで使用可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)