特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.106-44
容積測定範囲
6-30 mL
容量
6-30 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For all liquids that can be handled with the Optifix dispensers and for hydrofluoric acid (HF)
Features:
Supplied:
FORTUNA Universal Optifix HF dispenser, with 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Features:
- Dispensing cylinder made of PTFE
- Massive PTFE encased dispensing piston
- FIX adapter made of PTFE
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Valve block made of PTFE, with additional safety valve in the ventilation tube, no metal springs in the valves - no corrosion
Supplied:
FORTUNA Universal Optifix HF dispenser, with 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)